Learn More
Thermo Scientific™ Manguitos de PEEK Dionex™
Código de producto. 11382133 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Conexiones con tubos de sílice fundida
Conexiones con unión Microtight
Diámetro exterior (métrico):
30 µm
280 µm
360 µm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Diámetro exterior (métrico) unitSize
11382133 Conexiones con tubos de sílice fundida 30 µm paquete de 5
11372133 Conexiones con tubos de sílice fundida 280 µm paquete de 5
11382163 Conexiones con unión Microtight 360 µm paquete de 10
11352173 Conexiones con unión Microtight 280 µm paquete de 10
4 options
Código de producto. 11382133
Marca: Thermo Scientific™ 160493
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los manguitos de PEEK Thermo Scientific™ Dionex ofrecen un corte de gran precisión y están pulidos.
Los manguitos de PEEK Thermo Scientific™ Dionex ofrecen un corte de gran precisión y están pulidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Para tubos de sílice fundida; 360 µm de diámetro externo
Para utilizar con (equipo) Conexiones con tubos de sílice fundida
Tipo Manguito de tubos
Diámetro exterior (métrico) 30 µm
Línea de productos nanoLC