Learn More
Thermo Scientific™ Manguitos de PEEK Dionex™
Código de producto. 11372133 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Conexiones con tubos de sílice fundida
Conexiones con unión Microtight
Diámetro exterior (métrico):
30 µm
280 µm
360 µm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. 11372133
Marca: Thermo Scientific™ 160492
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los manguitos de PEEK Thermo Scientific™ Dionex ofrecen un corte de gran precisión y están pulidos.
Los manguitos de PEEK Thermo Scientific™ Dionex ofrecen un corte de gran precisión y están pulidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Para tubos de sílice fundida; 280 µm de diámetro externo
Para utilizar con (equipo) Conexiones con tubos de sílice fundida
Tipo Manguito de tubos
Diámetro exterior (métrico) 280 µm
Línea de productos nanoLC