Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de intercambio iónico Dionex™ MABPac™ SCX-10
Descripción
- Separaciones de alta resolución inigualables
- Eficiencia excepcionalmente alta
- Máxima resolución de variantes de anticuerpos monoclonales
- Reproducibilidad columna a columna y lote a lote sin igual
- Eliminación de las interacciones hidrófobas
- Excelente para pruebas de estabilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Bio-LC |
| Incluye | 1 lote de resina |