Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas y columnas de análisis Dionex™ IonPac™ NS 1
Código de producto. 15530224 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
35 mm
50 mm
150 mm
250 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
4 mm
Tamaño de partículas:
5 μm
10 μm
Tipo de columna:
Modo mixto
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 15530224
Marca: Thermo Scientific™ 088763
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Consiga separaciones de alta eficacia de compuestos ionizables hidrófobos con estas columnas de fase reversa poliméricas.
Consiga separaciones de alta eficacia de compuestos ionizables hidrófobos con precolumnas y columnas de análisis Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS1 10 μm. Ideales para la cromatografía de supresión iónica o de pares iónicos, estas columnas de fase reversa a base de polímero ofrecen una resolución y una forma de los picos excelentes. El empaquetado es un polímero de etilvinilbenceno con una amplia superficie macroporoso neutro entrecruzado con divinilbenceno al 55 %, lo que garantiza la resistencia de las columnas IonPac NS1 a los disolventes, los ácidos y las bases además de permitir el uso de eluyente de pH 0 a 14.
Columnas a base de polímero para separaciones de fase reversa eficaces
  • Ideales para la separación de moléculas grandes con cargas localizadas como los surfactantes
  • Se pueden usar para aplicaciones de fase reversa poliméricas tradicionales
  • Uso con la cromatografía de pares iónicos para separaciones complejas
  • Disponible en tamaños de partículas de 5 y 10 μm
Aplicaciones clave
Use las columnas IonPac NS1 para realizar separaciones fiables de varios compuestos: ácidos carboxílicos alifáticos de alto peso molecular, sulfatos y sulfonatos alquílicos y aromáticos, iones de amonio cuaternario, vitaminas hidrosolubles, óxidos de azufre, complejos de cianuro metálico, fenoles
Especificaciones
Tipo de columna Modo mixto
Caudal 1 mL/min
Para utilizar con (aplicación) Fase inversa, emparejamiento de iones y supresión de iones
Presión máxima 300 psi (20 bar)
Tamaño de partículas 10 μm
Línea de productos ProPac
Fase estacionaria Divinilbenceno
Tipo Mixed Mode
Formato Microbore
Material de embalaje Polímero de etilvinilbenceno macroporoso
pH De 0 a 14
Longitud (métrico) 50 mm
Diámetro (métrico) 2 mm
Características ecológicas Responsibly packaged
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.