Descripción
Consiga separaciones de exclusión de iones en columnas para LC Thermo Scientific™ Micro SCX que están cómodamente premontadas con conexiones de apriete manual Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™ para facilitar las conexiones. La exclusión de Donnan provoca la elución de ácidos fuertes en el volumen de vacío de la columna. El equilibrio Donnan no afecta a los ácidos débiles que se protonan en el eluyente ácido, por lo acaban penetrando por los poros de la resina. La separación se logra por diferencias en pKa, tamaño e hidrofobicidad. Además, el sistema de apriete manual para UHPLC nanoViper proporciona conexiones prácticamente sin volúmenes muertos.
Admiten contrapresiones de hasta 100 MPa (1000 bar/12 600 psi)
Aptas para temperaturas de hasta 80 °C
El apriete excesivo resulta imposible gracias al diseño de apriete manual fácil de usar
Eliminan el montaje de conexiones de manguito Thermo Scientific™ Dionex™ PEEK™
Funcionan con prácticamente cualquier válvula y columna de cualquier fabricante
Facilitan la configuración sin herramientas del sistema LC para cualquier aplicación
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna capilar, NanoViper |
| Diámetro (métrico) | 0,3 mm |
| Para utilizar con | Sistema UltiMate 3000 RSLC Nano |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Presión máxima | 7250 psi (500 bar) |
| Tamaño de partículas | 10 μm |
| Temperatura | 80°C |
| Fase estacionaria | Ácido sulfónico |
| Línea de productos | nanoLC |
| Material de embalaje | Esférico, sílice ultrapura completamente poroso |
| Mostrar más |