Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de sílice fundido Dionex™
Código de producto. 11312143 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
10 μm
20 µm ± 3 µm
25 μm
30 μm
50 μm
75 μm
100 μm
150 μm
200 μm
Longitud (métrico):
2,5 m
5 m
5 m
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Longitud (métrico) unitSize
11312143 10 μm 5 m cada uno
11322123 20 µm ± 3 µm 5 m 1 PCS
11332123 25 μm 5 m cada uno
11342123 50 μm 5 m 1 PCS
11352123 75 μm 5 m cada uno
11362123 100 μm 5 m cada uno
11372123 150 μm 5 m cada uno
11382123 200 μm 5 m cada uno
11312233 30 μm 2,5 m cada uno
9 options
Código de producto. 11312143
Marca: Thermo Scientific™ 160616
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los tubos de sílice fundida Thermo Scientific™ se caracterizan por su excelente durabilidad química e inertidad.
Los tubos de sílice fundida Thermo Scientific™ se caracterizan por su excelente durabilidad química e inertidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Rellenos de LC capilares Ultimate/nano-HPLC
Material Sílice fundido
Tipo Tubos capilares
Longitud (métrico) 5 m
Diámetro interior (métrico) 10 μm
Diámetro exterior (métrico) 375 μm