Learn More
Thermo Scientific™ Conexión de apriete manual con doble empalme Dionex™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
La conexión de apriete manual Thermo Scientific™ Dionex con doble empalme se utiliza para sistemas de LC nano y capilar de generación anterior.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Racor de apriete manual |
| Para utilizar con (equipo) | Válvula inerte, sistemas de LC nano y capilar de generación anterior |
| Tipo | Conexión de apriete manual con doble empalme |
| Línea de productos | Dionex |