Learn More
Sal sódica de sulfosuccinato de dioctil, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7059219
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
11339708 100 g 100 g
11329708 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 11339708
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044203.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Agente humectante y solubilizante
Wetting and solubilizing agent.Dioctyl sulfosuccinate sodium salt is used as a surfactant, wetting agent and in the preparation of reverse micelles. It is utilized in electrophoresis detection of natural and synthetic estrogens. It also finds use in the drug, cosmetics, food industry and as a laxative to treat constipation. Further, it is used as a food additive, emulsifier and dispersant. It plays an important role as an excipient in the production of tablets and suspensions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 577-11-7
Fórmula molecular C20H37NaO7S
Peso molecular (g/mol) 444.56
Número MDL MFCD00012455
Clave InChI APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYNA-M
Sinónimo docusate sodium, dioctyl sodium sulfosuccinate, aerosol ot, constonate, diox, manoxol ot, diomedicone, clestol, complemix, defilin
PubChem CID 23673837
Nombre IUPAC sodio; 1,4-bis(2-etilhexoxi)-1,4-dioxobutano-2-sulfonato
SMILES [Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dioctyl sulfosuccinate sodium salt
Punto de fusión 153°C to 157°C
Densidad 1.1 g/mL
Cantidad 100 g
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,3401
Información de solubilidad Soluble in water and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.55
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dioctyl sulfosuccinate sodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Dioctyl sulfosuccinate sodium salt