Learn More
Dinoprost tromethamine salt, MedChemExpress
Descripción
Dinoprost tromethamine salt (Prostaglandin F2α tromethamine salt) is an orally active, potent prostaglandin F (PGF) receptor (FP receptor) agonist. Dinoprost tromethamine salt is a luteolytic hormone produced locally in the endometrial luminal epithelium and corpus luteum (CL). Dinoprost tromethamine salt plays a key role in the onset and progression of labour.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dinoprost tromethamine salt |
| Forma física | Solid |
| CAS | 38562-01-5 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 25 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H45NO8 |
| Sinónimo | Prostaglandin F2α tromethamine salt PGF2α THAM Prostaglandin F2α THAM |
| Información de solubilidad | H2O : ≥ 100 mg/mL (210.25 mM) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (210.25 mM) |
| SMILES | CCCCC[C@H](O)/C=C/[C@H]1[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]1C/C=C\CCCC(O)=O.OCC(CO)(N)CO |
| Mostrar más |