Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensadores de Dimroth, con olivas de vidrio
Código de producto. 10101621
Change view
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
NS 14/23
NS 24/29
Longitud de la chaqueta (métrico):
160 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Longitud de la chaqueta (métrico) unitSize
10101621 NS 24/29 250 mm cada uno
10047770 NS 14/23 160 mm cada uno
10139600 NS 14/23 250 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10101621
Proveedor: Lenz Laborglasintrumente 05240303
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condensadores de Dimroth conforme a DIN 12591
  • Para vapores de condensación
  • Con toma NS y cono NS
  • Conexión de agua: olivas de vidrio
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Incluye Aceitunas de vidrio
Longitud de la chaqueta (métrico) 250 mm
Cantidad 1 unidad
N.º de junta cónica estándar NS 24/29
Material Vidrio Duran