Learn More
Afora™ Condensador Dimroth
Descrizione
- Dedo frío
- Con bobina
- Refrigerado por líquido
- Espiral doble interna
- Para su uso con rotavapores
Specifica
Specifica
| Certificaciones/conformidad | UNE 400316 |
| N.º de junta cónica estándar | 14/23 |
| Peso con embalaje (métrico) | 0,106 kg |
| Tipo | Condensador Dimroth |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?