Learn More
OHAUS™ Alfombrilla con pocillos
Código de producto. 15722559 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
32,3 x 25,4 cm
35,6 x 28 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
15722559 32,3 x 25,4 cm cada uno
15762559 35,6 x 28 cm cada uno
2 options
Código de producto. 15722559
Marca: OHAUS™ 30400140
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Alfombrilla con OHAUS™ diseñada para sujetar los tubos en su lugar de forma segura.
  • Una variedad de opciones de plataforma están disponibles para mantener irregular muestras o pinzas para matraces tradicionales y gradillas para tubos
  • Las plataformas pueden aumentar la cantidad de espacio utilizable para las muestras
  • En algunos casos se puede apilar para aumentar el rendimiento y. doble capacidad de muestra
  • Las gradillas de tubos y las alfombrillas con hoyuelos mantienen los tubos en su lugar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Plataforma Mat
Material PVC
Fondo (imperial) 12,75 in
Fondo (métrico) 32,40 cm
Dimensiones (L x An) 32,3 x 25,4 cm
Longitud (imperial) 12,75 pulg
Longitud (métrico) 32,40 cm
Anchura (imperial) 10,00 pulg.
Anchura (métrico) 25,40 cm
Descripción Alfombrilla con hoyuelos para balancín SHRK04DG
Para utilizar con (equipo) Rocker