Learn More
Bromuro de dimidio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimidium bromide |
| Nombre de nota | 98% |
| Punto de fusión | 230°C |
| Color | De morado a rojo |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (on dry substance) (Argentometry) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 250 mg |
| Beilstein | 22, IV, 5515 |
| Índice Merck | 09, 3257 |
| Mostrar más |