Learn More
Bromuro de dimidio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7027795
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
Código de producto. 11406586
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24818.01
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 518-67-2 | C20H18BrN3 | 380.29 g/mol
Dimidium bromide acts as an inhibitor of L-cell growth. It is also used as a fluorescent probe for nucleic acids. It is also useful in the determination of cationic surfactants. It is also used as an intercalating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de dimidio actúa como un inhibidor del crecimiento de las células L. También se utiliza como sonda fluorescente para ácidos nucleicos. Además, es útil en la determinación de surfactantes catiónicos. También se utiliza como agente de intercalación.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 518-67-2
Fórmula molecular C20H18BrN3
Peso molecular (g/mol) 380.29
Número MDL MFCD00011757
Clave InChI MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimidium bromide, trypadine, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide, phenanthridinium 1553, phenanthridinium compound 1553, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenyl-, bromide, 2,7-diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, phenanthridium 1553
PubChem CID 68207
Nombre IUPAC 5-metil-6-fenilfenantridin-5-io-3,8-diamina;bromuro
SMILES [Br-].C[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimidium bromide
Punto de fusión 230°C (decomposition)
Cantidad 0.25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.31
Porcentaje de pureza 95%