Learn More
Dimetilzinc, solución de 1,2 M en tolueno, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10689414 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10689414 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ML
10403073 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
2 options
Código de producto. 10689414
Marca: Thermo Scientific Acros 377248000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 544-97-8 | C2H6Zn | 95.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylzinc
Color Clear colorless
Nombre de nota 1.2M Solution in Toluene
CAS 544-97-8, 108-88-3
Fórmula molecular C2H6Zn
Fórmula lineal Zn(CH3)2
Número MDL MFCD00014854
Concentración 1.2M (based on Zn) exact strength on the certificate of analysis
Densidad 0.9300g/mL
Índice Merck 15, 3289
Sinónimo dimethylzinc, zinc, dimethyl, dimethyl zinc, methylzinc, unii-8h6r0n8w2f, ch3 2zn, znme2, zinc methyl, dimethylzink, hsdb 709
Información de solubilidad Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: soluble in hydrocarbons
Clave InChI JRPGMCRJPQJYPE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [CH3-].[CH3-].[Zn+2]
Nombre IUPAC cinc; carbanida
Peso molecular (g/mol) 95.45
PubChem CID 11010
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.45
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.93
Cantidad 800 mL