Learn More
Dicloruro de dimetiltina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354829
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
Código de producto. 11354829
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 071142.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 753-73-1 | C2H6Cl2Sn | 219.68 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 753-73-1
Fórmula molecular C2H6Cl2Sn
Peso molecular (g/mol) 219.68
Número MDL MFCD00000517
Clave InChI PKKGKUDPKRTKLJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo dimethyltin dichloride, dimethyldichlorotin, stannane, dichlorodimethyl, dichlorodimethyltin, dimethyltindichloride, dimethyldichlorostannane, dichloro dimethyl stannane, tin, dimethyl-, dichloride, cotin 210, dichlorid dimethylcinicity
PubChem CID 12955
Nombre IUPAC dicloro(dimetil)estannano
SMILES C[Sn](C)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyltin dichloride
Punto de fusión 103°C to 105°C
Punto de ebullición 185°C to 190°C
Cantidad 50 g
Número UN UN3146
Beilstein 3660508
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water (20g/L (20°C)). Solubility in other solvents (0.1g/ml in methanol).
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.69
Forma física cristalino/a/s