Learn More
Dimetilfenilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7044099
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11391617 10 g 10 g
11301627 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11391617
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L04558.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 766-77-8 | C8H11Si | 135.261 g/mol
Dimethylphenylsilane is a reagent for enol ether synthesis. It acts as a catalyst. Also used as a precursor in Optical Emission Spectroscopy of Plasma Deposition Processes. It can react with vinylbenzene to produce (b-Phenyl-ethyl)-dimethylphenyl-silan.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dimetilfenilsilano es un reactivo para la síntesis del éter de enol. Actúa como catalizador. También se utiliza como precursor en la espectroscopia de emisión óptica de procesos de deposición de plasma. Puede reaccionar con el vinilbenceno para producir (b-fenil-etilo)-dimetilfenil-silano.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 766-77-8
Fórmula molecular C8H11Si
Peso molecular (g/mol) 135.261
Número MDL MFCD00008257
Clave InChI OIKHZBFJHONJJB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylphenylsilane, dimethyl phenyl silane, phenyldimethylsilane, silane, dimethylphenyl, benzene, dimethylsilyl, dimethylphenyl silane, c8h12si, dimethyl phenyl silyl, dimethyl-phenylsilicon
PubChem CID 6327656
Nombre IUPAC dimetil(fenil)silicio
SMILES C[Si](C)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Punto de ebullición 156°C to 157°C
Nombre del producto químico o material Dimethylphenylsilane
Punto de fusión -124°C
Cantidad 10 g
Número UN UN1993
Beilstein 2204906
Temperatura de inflamación 35°C (95°F)
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.27
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.497
Densidad 0.879