Learn More
Dimetilglioxima, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050015
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
11327638 50 g 50 g
11317638 250 g 250 g
2 options
Código de producto. 11327638
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 033310.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95-45-4 | C4H8N2O2 | 116.12 g/mol
Dimethylglyoxime, is used as a chelating agent which forms complexes with metals such as copper, nickel, and palladium. Dimethylglyoxime reacts with a nickel salt in a green solution to generate a red colored insoluble tetradentate coordinate complex of nickel. It is used as a reagent for the colorimetric determination of urea and ureido compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-45-4
Fórmula molecular C4H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 116.12
Número MDL MFCD00002117
Clave InChI JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
Sinónimo biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky
PubChem CID 5356010
Nombre IUPAC N-[(E)-3-nitrosobut-2-en-2-il]hidroxilamina
SMILES C\C(=N/O)\C(\C)=N\O
Spécification
Nombre del producto químico o material Dimethylglyoxime
Punto de fusión ∼240°C (decomposition)
Color Blanco
Cantidad 50 g
Beilstein 506731
Índice Merck 14,3246
Información de solubilidad Soluble in alcohol, acetone, ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.12
Grado ACS
Forma física Polvo
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.