Learn More
Dimetilformamida, certificado AR de análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. p-8015126 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 l
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 LT
2,5 LT
2.50 LT
25 LT
5 LT
500 ML
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10191560 500 mL Frasco de vidrio ámbar 500 ML
10560911 1 l Frasco de vidrio ámbar 1 litro
10284140 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2,5 LT
10273230 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
11483883 5 L Frasco de plástico HDPE 5 LT
12633356 10 L Recipiente de plástico 10 LT
10294140 25 L Recipiente de plástico 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10191560 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/3841/08
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Dimetilformamida, certificado AR de análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68-12-2
Fórmula molecular C3H7NO
Peso molecular (g/mol) 73.10
Número MDL MFCD00003284
Clave InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
Nombre IUPAC N,N-dimetilformamida
SMILES CN(C)C=O
Especificaciones
Punto de fusión -61°C
Color Incolora
Punto de ebullición 153°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.09g/mol
Presión de vapor 4.9mbar at 20°C
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethylformamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.