Learn More
Dimethylformamide Anhydrous over molecular sieve, Honeywell™ Riedel de-Haen
Código de producto. 15817241
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
15817241 1 L 1 litro
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15817241
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 662011L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Contienen menos de 50 ppm de agua. Los disolventes anhidros Honeywell™ Riedel de-Haen vienen envasados en frascos sellados con septo especialmente diseñados para mantener un bajo contenido de agua y garantizar la integridad del producto.
  • Estos disolventes se producen especialmente con una especificación de agua inferior a 50 ppm (<0,0050 %).
  • Muchos disolventes van mucho más allá y se producen rutinariamente con menos de 5 ppm (<0,0005 %).
  • Todos los pasos y materiales de embalaje están especialmente diseñados para mantener la sequedad del disolvente y garantizar la integridad del producto. Antes del llenado, los frascos de vidrio ámbar se secan al horno para eliminar todos los restos de agua, después se llenan con nitrógeno seco y se sellan con un tapón especial.
  • El contenido de agua en sí está estrictamente controlado por el análisis culombimétrico Karl Fischer (Hydranal™) y los resultados reales se imprimen en la etiqueta.
  • Esta línea está envasada en botellas selladas con septo especialmente diseñadas para mantener un bajo contenido de agua y garantizar la integridad del producto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68-12-2
Fórmula molecular C3H7NO
Peso molecular (g/mol) 73.10
Número MDL MFCD00003284
Clave InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
Nombre IUPAC N,N-dimetilformamida
SMILES CN(C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylformamide
Densidad 0.94 g/cm3 (20°C)
Temperatura de inflamación 57.5°C.1.013.25 hPa
Envase Frasco sellado con septo
Cantidad 1 L
Número UN 2265
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.09
Porcentaje de pureza >99.9%