Learn More
Carbonato de dimetilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2.50 KG
500 g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Reactivo de alquilación
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl carbonate |
| Punto de fusión | 2.0°C to 4.0°C |
| Densidad | 1.0690g/mL |
| Punto de ebullición | 90.0°C |
| Temperatura de inflamación | 18°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | (CH3O)2CO |
| Índice de refracción | 1.3672 to 1.3692 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Dimethyl carbonate
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction