Learn More
Macherey-Nagel™ Dimethylamino Phases Polygosil™
Código de producto. 10194831 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de partículas:
5 μm
10 μm
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de partículas unitSize
10194831 10 g 5 μm 10 g
10388291 100 g 10 μm 100 g
10596121 100 g 5 μm 100 g
10328251 10 g 10 μm 10 g
4 options
Código de producto. 10194831
Marca: Macherey-Nagel™ 711420.10
Especificaciones
Tamaño de partículas 5 μm
Tamaño de poro 60 Å
Técnica Cromatografía líquida
Cantidad 10 g
Tipo Fases de N(CH3)2 Polygosil