Learn More
Dimetilamina, solución 2 M en alcohol metílico, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4813461 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ML
Código de producto. 10014583
Marca: Thermo Scientific Acros 370261000
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylamine
CAS 124-40-3, 67-56-1
Densidad 0.7750g/mL
Temperatura de inflamación 5°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C2H7N
Fórmula lineal NH(CH3)2
Cantidad 100 mL
Índice Merck 15,325
Gravedad específica 0.775
Sinónimo dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Clave InChI ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNC
Nombre IUPAC N-metilmetanamina
Peso molecular (g/mol) 45.08
PubChem CID 674
ChEBI CHEBI:17170
Formula Weight (peso de la fórmula) 45.08
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethylamine, 2M solution in methyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.