Learn More
Cloruro de dimetilaluminio, solución de 0,9 M en heptano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3212636 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10290413 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
10200423 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10290413 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 377791000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1184-58-3 | C2H6AlCl | 92.502 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1184-58-3 , 142-82-5
Número MDL MFCD00000458
Clave InChI JGHYBJVUQGTEEB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo aluminum, chlorodimethyl, dimethylaluminum chloride, dimethylaluminium chloride, chlorodimethylaluminum, dimethylaluminum chloride solution, 1.0 m in hexanes, chloro dimethyl alumane, dimethylaluminum chloride solution
PubChem CID 79147
Nombre IUPAC cloro(dimetil)alumano
SMILES C[Al](C)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylaluminium chloride
Nombre de nota 0.9M Solution in Heptane
Color Incoloro a gris
Densidad 0.7110g/mL
Temperatura de inflamación −4°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C2H6AlCl
Cantidad 100 mL
Índice Merck 15, 3249
Gravedad específica 0.711
Información de solubilidad Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic,hydrocarbons
Peso molecular (g/mol) 92.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.5
Forma física Solución, puede desarrollar turbidez o precipitado
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethylaluminium chloride, 0.9M solution in heptane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P331-NO provocar el vómito.