Learn More
Dimetilsulfóxido, probado según la Farmacopea Europea, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Código de producto. 15675360
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15675360 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
1 options
Código de producto. 15675360 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 39291100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Probado según la farmacopea europea
  • Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl sulfoxide
CAS 67-68-5
Densidad 1.10g/mL
Cantidad 100 mL
Límite de explosión 42% (63°F)
Temperatura de inflamación 87°C (188.6°F)
Punto de ignición 573°F
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C2H6OS
Fórmula lineal (CH3)2SO
Número MDL MFCD00002089
Presión de vapor 0.42mmHg (20°C)
Beilstein 506008
Sinónimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(C)=O
Nombre IUPAC metanosulfinilmetano
Peso molecular (g/mol) 78.13
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13g/mol