Learn More
Dimetilsulfóxido, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15665297 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
:
25 L
Código de producto.
15665297 25 L
1 options
Código de producto. 15665297
Marca: Honeywell Research Chemicals 4164025L
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. p.a., reactivo ACS, ≥99,9 % (GC)
Disolventes de uso general ACS
  • Solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • Adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • Variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • Todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfóxido de dimetilo
pH Not applicable
Punto de fusión 18.5°C
CAS 67-68-5
Color Incolora
Punto de ebullición 189°C
Cantidad 25 L
Envase Balde de plástico
Fórmula molecular C2H6OS
Sinónimo DMSO
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(C)=O
Nombre IUPAC metanosulfinilmetano
Peso molecular (g/mol) 78.13
Porcentaje de pureza 0.999
Grado ACS