Learn More
Dimetilsulfóxido, grado reactivo, Honeywell™
Código de producto. 15607830 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
1 gA
4 L
5 L
25 L
230 kg
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
230 Kg
25 litros
4 litros
5 litros
500 ml
15607830 2.5 L 2.50 litro
15667820 100 mL 100 ml
15637830 500 mL 500 ml
15697820 1 L 1 litro
15698480 4 L 4 litros
15647830 5 L 5 litros
15627830 25 L 25 litros
15687820 1 gA -
15617830 230 kg 230 Kg
9 options
Código de producto. 15607830
Marca: Honeywell Research Chemicals D58792.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 67-68-5
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 78.13
Número MDL MFCD00002089
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl sulfoxide
Densidad 1.10g/mL
Cantidad 2.5 L
Límite de explosión 42%, 63°F
Temperatura de inflamación 87°C (188.6°F)
Punto de ignición 573°F
Fórmula lineal (CH3)2SO
Presión de vapor 0.42 mmHg (20°C)
Beilstein 506008
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Reactivo