Learn More
Dimethyl sulfoxide, puriss. p.a., ACS reagent, Honeywell
Código de producto. p-7073679
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15605470 100 mL 100 ml
15635470 500 mL 500 ml
15625470 2.5 L 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15605470 Proveedor Honeywell Riedel-de Haën N.º de proveedor 41640100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Chemical Identifiers
CAS 67-68-5
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 78.13
Número MDL MFCD00002089
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
SMILES CS(C)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Dimethyl sulfoxide
Densidad 1.10g/mL
Cantidad 100 mL
Límite de explosión 42%, 63°F
Temperatura de inflamación 87°C (188.6°F)
Punto de ignición 573°F
Fórmula lineal (CH3)2SO
Presión de vapor 0.42 mmHg (20°C)
Beilstein 506008
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.9% (GC)
Grado ACS/Puriss. p.a.