Learn More
Dimetilsulfóxido, cromatografía de permeación en gel (GPC), Fisher Chemical
Código de producto. 10000120 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
Código de producto. 10000120
Marca: Fisher Chemical D/4127/PB17
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 18.4°C
CAS 67-68-5
Color Incolora
Punto de ebullición 189°C
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Forma física Líquido
Fórmula molecular C2H6OS
Número MDL MFCD00002089
Presión de vapor 0.55mbar at 20°C
Viscosidad 1.98 mPaS at 25°C
Sinónimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(C)=O
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
Peso molecular (g/mol) 78.13
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13g/mol