Learn More
Dimetilsulfóxido d6, 100 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339977
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 ud.
2 Ea.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
11339977 10 ud. paquete de 10
11329977 2 Ea. paquete de 2
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11339977
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042285.KV
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Deuterated DMSO is a common solvent used in NMR spectroscopy. In combination with pyridine-d5, it plays an important role for solution-state 2D NMR of ball-milled plant cell wall gel. Low-energy collisions of ionized acetone-d6, DMSO-d6 and pyridine-d5 with alkanethiolate is used to prepare self-assembled monolayer surfaces of gold.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2206-27-1
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 84.17
Número MDL MFCD00002090
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Sinónimo dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
PubChem CID 75151
Nombre IUPAC trideuterio(trideuteriometil-sulfinil)metano
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl sulfoxide-d6
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota Isotopic
Densidad 1.18 g/mL
Temperatura de inflamación 88 °C (190 °F)
Olor Característica
Envase Ampollas pregraduadas
Índice de refracción 1,476
Sensibilidad Higroscópico
Cantidad 10 ud.
Punto de fusión de 20 °C
Punto de ebullición de 190 °C
Información de solubilidad Miscible with water and diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.17
Porcentaje de pureza 100%