Learn More
Dimetilsulfóxido d6, 100 %(isotópico), contiene 0,03 % v/v TMS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051939
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 ud.
2 ud.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
11349977 2 ud. paquete de 2
11354328 10 ud. paquete de 10
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11349977
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042286.SA
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84.17 g/mol
DMSO is a common polar solvent used in NMR, PCR, as a cryoprotectant, and as a universal solvent for many compounds. Deuterated DMSO is a common solvent used in NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2206-27-1
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 84.17
Número MDL MFCD00002090
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Sinónimo dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
PubChem CID 75151
Nombre IUPAC trideuterio(trideuteriometil-sulfinil)metano
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl sulfoxide-d6
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota Isotopic
Densidad 1.18 g/mL
Temperatura de inflamación 88 °C (190 °F)
Olor Característica
Envase Ampollas pregraduadas; 0,75 ml/ampolla
Índice de refracción 1,476
Sensibilidad Higroscópico
Cantidad 2 ud.
Punto de fusión de 20 °C
Punto de ebullición de 190 °C
Información de solubilidad Minimum isotopic purity 99.96%
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.17
Porcentaje de pureza 100%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Contiene 0,03% v/v de TMS