Learn More
Dimetilsulfóxido, ≥ 99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11432691 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
0.5 L
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
25 ml
500 ml
11432691 1 L 1 litro
11402691 25 mL 25 ml
11412691 100 mL 100 ml
11422691 0.5 L 500 ml
4 options
Código de producto. 11432691
Marca: MP Biomedicals 0219605591
CAS 67-68-5
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 78.13
Número MDL MFCD00002089
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl sulfoxide
Cantidad 1 L
Forma física Líquido
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Nombre IUPAC metanosulfinilmetano
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.1
Porcentaje de pureza ≥99%