Learn More
Dimetilsulfóxido, 99,97 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11446521 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11446521 50 mL 50 ml
11466521 250 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11446521 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219481950
CAS 67-68-5
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 78.13
Número MDL MFCD00002089
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl sulfoxide
Color Incolora
Densidad 1.10g/mL
Cantidad 50 mL
Forma física Líquido a sólido
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.9997
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13