Learn More
Dimethyl Sulfoxide, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. p-7072211
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
6 x 500 mL
4 x 4 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
4 litros
500 ml
paquete de 4
paquete de 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15645630 100 mL 100 ml
15685630 500 mL 500 ml
15655630 1 L 1 litro
15665630 2.5 L 2.50 litro
15605640 6 x 500 mL paquete de 6
15658410 4 L 4 litros
15695630 6 x 1 L paquete de 6
15675630 4 x 4 L paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15645630 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 472301100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reactivo ACS,≥ 99,9 %
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-68-5
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 78.13
Número MDL MFCD00002089
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl sulfoxide
Color Incolora
Densidad 1.10g/mL
Cantidad 100 mL
Límite de explosión 42%, 63°F
Temperatura de inflamación 87°C (188.6°F)
Punto de ignición 573°F
Fórmula lineal (CH3)2SO
Presión de vapor 0.42 mmHg (20°C)
Nombre IUPAC metanosulfinilmetano
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13
Porcentaje de pureza ≥99.9%
Grado Reactivo ACS