Learn More
Dimethyl sulfOxide, ≥99.9% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15615740
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15615740 100 mL 100 ml
15625740 1 L 1 litro
15635740 2.5 L 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15615740 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 51779100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CHROMASOLV™, probado para espacio de cabeza para GC, ≥99,9 %
Disolventes de espacio de cabeza para GC Honeywell Chromasolv™:
  • desarrollado especialmente para la identificación y cuantificación de disolventes residuales en productos farmacéuticos mediante métodos de GC de espacio de cabeza descritos en monografías de la farmacopea de Estados Unidos (USP) o la farmacopea europea (Ph. Eur.) y siguiendo las directrices de Conferencia Internacional sobre Armonización sobre requisitos técnicos para el registro de productos farmacéuticos para el uso humano (ICH).
  • disolventes muy puros con concentraciones extremadamente bajas de disolventes residuales definidos
  • pruebas de producción vanguardistas y pruebas de aplicación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-68-5
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 78.13
Número MDL MFCD00002089
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl sulfoxide
Densidad 1.10g/mL
Cantidad 100 mL
Límite de explosión 42%, 63°F
Temperatura de inflamación 87°C (188.6°F)
Punto de ignición 573°F
Fórmula lineal (CH3)2SO
Presión de vapor 0.42 mmHg (20°C)
Número UN NA1993
Nombre IUPAC metanosulfinilmetano
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13
Porcentaje de pureza ≥99.9%
Grado CHROMASOLV