Learn More
Dimetilsulfona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410367
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
11410367 1000 g 1000 g
11420367 250 g 250 g
2 options
Código de producto. 11410367
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21747.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 67-71-0 | C2H6O2S | 94.13 g/mol
Dimethyl sulfone is used as a high-temperature solvent for both inorganic and organic substances. It acts as an intermediate as well as medium in organic synthesis. It plays an important role as a carbon source by the airborne bacteria Afipia. It is also employed as an extraction solvent for the separation of aromatic compounds like benzene, toluene and xylenes from aliphatic hydrocarbons. Further, it is used in the polymerization process. It finds application in pharmaceuticals, agrochemicals, paint and coating materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La dimetilsulfona se utiliza como disolvente de alta temperatura para sustancias tanto orgánicas como inorgánicas. Actúa como intermediario y como medio en síntesis orgánica. Desempeña una importante función como fuente de carbono utilizada por la bacteria Afipia en suspensión en el aire. También se emplea como disolvente de extracción para la separación de compuestos aromáticos como el benceno, el tolueno y los xilenos de hidrocarburos alifáticos. Además, se utiliza en el proceso de polimerización. Se aplica en productos farmacéuticos, productos agroquímicos, pinturas y materiales de recubrimiento.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol, etanol y acetona.
Notas
Higroscópica. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-71-0
Fórmula molecular C2H6O2S
Peso molecular (g/mol) 94.13
Número MDL MFCD00007566
Clave InChI HHVIBTZHLRERCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfone, methyl sulfone, sulfonylbismethane, dimethylsulfone, dimethyl sulphone, methane, sulfonylbis, sulphonylbismethane, methylsulfone, methanesulfonylmethane, sulfonyldimethane
PubChem CID 6213
ChEBI CHEBI:9349
Nombre IUPAC metilsulfonilmetano
SMILES CS(C)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl sulfone
Punto de fusión 108°C to 111°C
Densidad 1.45
Punto de ebullición 238°C
Temperatura de inflamación 143°C (289°F)
Olor Odorless
Cantidad 1000 g
Beilstein 1737717
Índice Merck 14,3258
Información de solubilidad Soluble in water,methanol,ethanol and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.13
Porcentaje de pureza 99%