Learn More
Oxalato de dimetilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-118990 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10347670 100 g Frasco de plástico 100 g
10406820 500 g Frasco de plástico 500 g
2 options
Código de producto. 10347670
Marca: Thermo Scientific Acros 159271000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 553-90-2 | C4H6O4 | 118.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 553-90-2
Fórmula molecular C4H6O4
Peso molecular (g/mol) 118.09
Número MDL MFCD00008442
Clave InChI LOMVENUNSWAXEN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl oxalate, ethanedioic acid, dimethyl ester, oxalic acid dimethyl ester, dimethyloxalate, oxalic acid, dimethyl ester, dimethyl ethanedioate, unii-iq3q79344s, ethanedioic acid, 1,2-dimethyl ester, dimethyl ethane-1,2-dioate, dimethyl ester of oxalic acid
PubChem CID 11120
ChEBI CHEBI:6859
Nombre IUPAC dimetil oxalato
SMILES COC(=O)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl oxalate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 51°C to 55°C
Color Incoloro a blanco
Densidad 1.1400g/mL
Punto de ebullición 163°C
Temperatura de inflamación 75°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3O2CCO2CH3
Cantidad 100 g
Beilstein 02, 534
Índice Merck 15, 6179
Gravedad específica 1.14
Información de solubilidad Solubility in water: 60g/L (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ether,acetone,chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.09
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido cristalino