Learn More
Dimetil metilfosfonato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11623019 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11623019 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11623019
Marca: Thermo Scientific Acros 116420250
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 756-79-6
Fórmula molecular C3H9O3P
Peso molecular (g/mol) 124.08
Número MDL MFCD00008349
Clave InChI VONWDASPFIQPDY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl methylphosphonate, dimethylmethylphosphonate, pyrol dmmp, dmmp, dimethyl methanephosphonate, fyrol dmmp, phosphonic acid, methyl-, dimethyl ester, methanephosphonic acid dimethyl ester, dimethoxymethylphosphine oxide, methylphosphonic acid dimethyl ester
PubChem CID 12958
Nombre IUPAC [metoxi(metil)fosforil]oximetano
SMILES COP(C)(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl methylphosphonate
Color Incolora
Densidad 1.1400g/mL
Punto de ebullición 181.0°C
Temperatura de inflamación 68°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)2P(O)CH3
Índice de refracción 1.413
Cantidad 25 g
Beilstein 04,I,572
Fieser 03,117; 11,203
Índice Merck 15,3435
Gravedad específica 1.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.08
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethyl methylphosphonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.