Learn More
Clorhidrato iminodiacetato de dimetilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7028418
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11329939 5 g 5 g
11339939 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11329939
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25729.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39987-25-2 | C6H12ClNO4 | 197.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39987-25-2
Fórmula molecular C6H12ClNO4
Peso molecular (g/mol) 197.62
Número MDL MFCD00216724
Clave InChI IIWYYIACSUPJCN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl iminodiacetate hydrochloride, dimethyl 2,2'-azanediyldiacetate hydrochloride, methyl 2-2-methoxy-2-oxoethyl amino acetate hydrochloride, dimethyl iminodiacetic acid hydrochloride, iminodiacetic acid dimethyl ester hydrochloride, glycine, n-2-methoxy-2-oxoethyl-, methyl ester, hydrochloride, methyl 2-methoxycarbonyl methyl amino acetate, chloride, zlchem 797, acmc-1aeyr, iminodiacetic dimethyl ester hydrochloride
PubChem CID 2727727
Nombre IUPAC 2-[(2-metoxi-2-oxoetil)amino]acetato; clorhidrato de metilo
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)CNCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl iminodiacetate hydrochloride
Punto de fusión ∼170°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3703236
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.62
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.