Learn More
Acetona-1,3-dicarboxilato de dimetilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11417177
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11417177 100 g 100 g
11407177 25 g 25 g
11427177 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11417177 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14969.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 1830-54-2 | C7H10O5 | 174.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1830-54-2
Fórmula molecular C7H10O5
Peso molecular (g/mol) 174.15
Número MDL MFCD00008462
Clave InChI RNJOKCPFLQMDEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl 1,3-acetonedicarboxylate, dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate, dimethyl 3-oxoglutarate, 1,5-dimethyl 3-oxopentanedioate, pentanedioic acid, 3-oxo-, dimethyl ester, dimethyl acetonedicarboxylate, acetone dicarboxylic acid, dimethyl ester, glutaric acid, 3-oxo-, dimethyl ester, pentanedioic acid, 3-oxo-, 1,5-dimethyl ester, dimethyl 3-oxopentane-1,5-dioate
PubChem CID 74591
SMILES COC(=O)CC(=O)CC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate
Punto de fusión 16°C to 17°C
Densidad 1.185
Punto de ebullición 237°C to 241°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Ester-like
Índice de refracción 1.444
Cantidad 100 g
Beilstein 1366042
Nombre IUPAC dimetil 3-oxopentanodioato
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.16
Porcentaje de pureza 97%