Learn More
Clorhidrato de 4-aminotiofeno-2,3-dicarboxilato de dimetilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7024808
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450491 1 g 1 g
11460491 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450491 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20028.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 121071-71-4 | C8H10ClNO4S | 251.681 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121071-71-4
Fórmula molecular C8H10ClNO4S
Peso molecular (g/mol) 251.681
Número MDL MFCD00205189
Clave InChI RETIFGMAGNDLAN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2808333
Nombre IUPAC 4-Aminotiofeno-2,3-dicarboxilato de dimetilo; clorhidrato
SMILES COC(=O)C1=C(SC=C1N)C(=O)OC.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl 4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate hydrochloride
Punto de fusión 166°C to 169°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Sinónimo dimethyl 4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate hydrochloride, 2,3-dimethyl 4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate hydrochloride, acmc-209v6b, dimethyl 4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate hcl, dimethyl 4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate hydroc, 3-amino-4,5-bismethoxycarbonylthiophene hydrochloride, dimethyl4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate hydrochloride, 4-aminothiophene-2,3-dicarboxylic acid dimethyl ester hydrochloride, methyl 4-amino-2-methoxycarbonyl thiophene-3-carboxylate, chloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.69
Porcentaje de pureza 97%