Learn More
Dimetil 2-hidroxietilfosfonato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10032061 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10032061 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10507031 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10032061
Marca: Thermo Scientific Acros 338160250
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54731-72-5
Fórmula molecular C4H11O4P
Peso molecular (g/mol) 154.10
Número MDL MFCD00043376
Clave InChI TZPPDWDHNIMTDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl 2-hydroxyethylphosphonate, dimethyl 2-hydroxyethyl phosphonate, 2-hydroxyethylphosphonic acid dimethyl ester, 2-hydroxyethyl phosphonic acid dimethyl ester, acmc-1ao1t, 2-diethylphosphono ethan-1-ol, tzppdwdhnimtdq-uhfffaoysa, hydroxyethyldimethylphosphonic acid, 2-dimethoxyphosphoryl ethan-1-ol
PubChem CID 2733833
Nombre IUPAC 2-dimetoxifosforeletanol
SMILES COP(=O)(CCO)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl 2-hydroxyethylphosphonate
Nombre de nota 95%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2470g/mL
Punto de ebullición 98.0°C to 104.0°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación 192°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)2P(O)(CH2)2OH
Índice de refracción 1.4430 to 1.4460
Cantidad 25 mL
Beilstein 04, IV, 3584
Gravedad específica 1.247
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.1
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethyl 2-hydroxyethylphosphonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.