Learn More
Day Impex™ Vaso Dewar cilíndrico Dilvac™
Código de producto. p-8601002
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
375 ml
1250 ml
Altura (métrico):
232 mm
332 mm
Diámetro exterior (métrico):
67 mm
92 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Diámetro exterior (métrico) unitSize
12399005 1250 ml 332 mm 92 mm cada uno
12389005 375 ml 232 mm 67 mm cada uno
2 options
Código de producto. 12399005
Marca: Day Impex™ 210034
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Vaso Dewar de plata estándar especialmente fabricado con vidrio de borosilicato. El vaso Dewar cilíndrico Dilvac™ Day Impex™ con evacuación ultrabaja para una manipulación segura y eficaz de gases licuados, mezclas de congelación y muestras.
  • Amplia gama de tamaños y capacidades
  • Vidrio de borosilicato
  • Ultraevacuado
  • Plateado
Especificaciones
Fondo (métrico) interior 300 mm
Diámetro exterior (métrico) 92 mm
Para utilizar con (aplicación) Gases licuados, mezclas de congelación y muestras.
Altura (métrico) 332 mm
Material de base Vidrio de borosilicato
Capacidad (métrico) 1250 ml
Diámetro interior (métrico) 75mm