Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Diluter/Dispenser Syringes for V6 Pumps
Descripción
- Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
- Inyecciones exactas y reproducibles
- Jeringa para diluidor/dispensador para bombas V6
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Carrera de 60 mm, conexión roscada UNF 1/4-28, orificio de 4,8 mm en el émbolo |
| Volumen (métrico) | 500 μl |
| Para utilizar con (equipo) | Bomba V6 |