Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Diluter/Dispenser Syringes for V6 Pumps
Código de producto. 15238493
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
15238493 250 μl cada uno
15218483 50 μl cada uno
15238473 25 μl cada uno
15238513 5 ml cada uno
15248503 1 ml cada uno
15278513 10 ml cada uno
15288483 100 μl cada uno
15288503 2,5 ml cada uno
15288513 25 ml cada uno
15298493 500 μl cada uno
10 options
Código de producto. 15238493
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 006696
Gives better performance and superior quality. Trajan Scientific and Medical Diluter/Dispenser Syringes for V6 Pumps has the knowledge and expertise that goes into manufacturing an SGE syringe.
  • Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
  • Inyecciones exactas y reproducibles
  • Jeringa para diluidor/dispensador para bombas V6
Especificaciones
Descripción Carrera de 60 mm, conexión roscada UNF 1/4-28, orificio de 4,8 mm en el émbolo
Volumen (métrico) 250 μl
Para utilizar con (equipo) Bomba V6