Learn More
Thermo Scientific™ Diluidor gravimétrico automatizado DiluFlux™ Pro
Descripción
Dispense con precisión el medio de caldo en recipientes adecuados para la prueba de alimentos mediante el diluidor gravimétrico automatizado Thermo Scientific™ DiluFlux™ Pro.Los diluidores DiluFlux Pro son compactos, fáciles de usar y están diseñados para ofrecer cantidades precisas de diluyentes rápidamente con el toque de un botón, de modo que pueda trabajar con mayor confianza y precisión.Cuando se combina con la bomba peristáltica Thermo Scientific™ y el homogeneizador Thermo Scientific™, su banco de laboratorio estará equipado con una solución de medios de cultivo automatizada flexible para aumentar su productividad.
Automatice el paso de dilución de los medios de enriquecimiento Thermo Scientific™ Dry-Bags™, así como otros formatos, para obtener la máxima eficacia. Los diluidores gravimétricos DiluFlux Pro son fáciles de utilizar y permiten el uso simultáneo de dos diluyentes al contar con dos cabezales dispensadores alimentados por dos bombas peristálticas montadas en la unidad.
- Intuitivo: basta con pulsar dos teclas, tare (tara) y go (iniciar), y el diluidor DiluFlux Pro diluirá automáticamente su muestra al factor de dilución deseado
- Exacto: con bombas peristálticas Watson-Marlow™, reguladores de flujo de alta tecnología y plataformas de pesaje de gama alta para una reproducibilidad y una repetibilidad fiables
- Versátil: compatible con muchos formatos de medios preparados, el diluidor DiluFlux Pro, de acero inoxidable y fácil de limpiar, es ideal para cualquier laboratorio de pruebas alimentarias
- Alta calidad: los diluidores DiluFlux Pro cumplen las normas ISO 7218, ISO 6887-1, FDA BAM y están fabricados en Francia con la certificación ISO 9001:2008
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Diluidor gravimétrico automatizado DiluFlux Pro-5 con brazo dispensador robótico |
| Para utilizar con | Dry-Bags |
| Incluye | Solo unidad de doble bomba de diluidor automatizado |
| Material | Acero inoxidable (carcasa) |
| Modelo | DiluFlux Pro-5 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 41,5 x 31 x 37,5 cm |
| Longitud global (métrico) | 41,5 cm |
| Anchura global (métrico) | 31 cm |
| Altura global (métrico) | 37,5 cm |
| Peso con embalaje (métrico) | 12,5 kg |
| Mostrar más |