Learn More
Tetrabromoniquelato(II) dilitio, solución de 0,5 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4228609 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11954341 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
11964341 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11954341 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434541000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13826-95-4 | Br4Li2Ni | 392.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13826-95-4 , 109-99-9
Fórmula molecular Br4Li2Ni
Peso molecular (g/mol) 392.19
Clave InChI AVJDNPHXGKKFIA-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo di-lithium tetrabromonickelate ii, agn-pc-0nf0dx, lithium tetrabromonickelate ii solution, dilithium tetrabromonickelate ii solution
PubChem CID 11047451
Nombre IUPAC dilitio;tetrabromoníquel(2-)
SMILES [Li+].[Li+].[Ni-2](Br)(Br)(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dilithium tetrabromonickelate(II)
Color Azul-verde a marrón
Forma física Solución
Cantidad 100 mL
Fórmula lineal Li2NiBr4
Temperatura de inflamación −18°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.19
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 1.065
Densidad 1.0650g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dilithium tetrabromonickelate(II), 0.5M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.