missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diisopropildiclorosilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-4258961 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11336490 5 g Frasco de vidrio 5 g
11935911 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11336490 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 432360050
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 7751-38-4 | C6H14Cl2Si | 185.16 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 7751-38-4
Fórmula molecular C6H14Cl2Si
Peso molecular (g/mol) 185.16
Número MDL MFCD00054895
Clave InChI GSENNYNYEKCQGA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diisopropyldichlorosilane, dichlorodiisopropylsilane, silane, dichlorobis 1-methylethyl, dichloro-di propan-2-yl silane, silane, dichlorodiisopropyl, acmc-209pad, dichloro diisopropyl silane, di 2-propyl dichlorosilane, dichlorobis propan-2-yl silane, bis chloranyl-di propan-2-yl silane
PubChem CID 2758384
SMILES CC(C)[Si](Cl)(Cl)C(C)C

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Diisopropyldichlorosilane
Color Incolora
Densidad 1.0260g/mL
Punto de ebullición 168.0°C to 170.0°C
Temperatura de inflamación 43°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.026
Nombre IUPAC diclorobis(propan-2-il)silano
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diisopropyldichlorosilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P232-Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.