Learn More
Diisopropilamina, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-113517 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
250 ml
5 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10092890 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10434335 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10444715 5 L Tambor de plástico 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10092890 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 219432500
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-18-9
Peso molecular (g/mol) 101.19
Número MDL MFCD00008862
Clave InChI UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diisopropylamine, 2-propanamine, n-1-methylethyl, n-1-methylethyl-2-propanamine, dipa, n,n-diisopropylamine, bis propan-2-yl amine, n-isopropylpropan-2-amine, di-isopropylamine, n-isopropyl-1-amino-2-methylethane, diisopropyl amine
PubChem CID 7912
SMILES CC(C)NC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisopropylamine
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión -61.0°C
Densidad 0.7160g/mL
Punto de ebullición 84.0°C
Temperatura de inflamación −17°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H15N
Fórmula lineal [(CH3)2CH]2NH
Índice de refracción 1.3910 to 1.3930
Cantidad 250 mL
Beilstein 04, 154
Índice Merck 15, 3215
Gravedad específica 0.716
Información de solubilidad Solubility in water: 100g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,soluble in most common organic solvents
Nombre IUPAC N-propan-2-ilpropan-2-amina
Viscosidad 0.4 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.19
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diisopropylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.