Learn More
Cloruro de diisobutilaluminio, + 98 %, 25 % p/p en hexano, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7080490
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. 11386389
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 089039.ND
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Componente catalizador en sistemas de catalizador tipo Ziegler-Natta; en reacciones de alquilación
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1779-25-5
Fórmula molecular C8H18AlCl
Peso molecular (g/mol) 176.664
Número MDL MFCD00008927
Clave InChI HQMRIBYCTLBDAK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo diisobutylaluminum chloride, chlorodiisobutylaluminium, chlorodiisobutylaluminum, diisobutylchloroaluminum, aluminum, chlorobis 2-methylpropyl, aluminum, chlorodiisobutyl, bis isobutyl aluminum chloride, diisobutylaluminum monochloride, chlorobis 2-methylpropyl aluminum, alluminio diisobutil-monocloruro italian
PubChem CID 15688
Nombre IUPAC cloro-bis(2-metilpropil)alumano
SMILES CC(C)C[Al](CC(C)C)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisobutylaluminum chloride
Color Incolora
Densidad 0.72 g/mL
Fórmula lineal [(CH3)2CHCH2]2AlCl
Cantidad 25 g
Número UN UN3399
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in aromatic,saturated aliphatic and cycloaliphatic hydrocarbon. Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.67
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Líquido